Få mere at vide
cis-2-Decen-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-2-Decen-1-ol |
| CAS | 4194-71-2 |
| Molekylær formel | C10H20O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2(Z)-2-Decen-1-ol, (Z)-2-Decen-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-9,11H,2-7,10H2,1H3/b9-8- |
| SMIL | CCCCCCC\C=C/CO |
| IUPAC navn | (Z)-dec-2-en-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.27 |
| Formel vægt | 156.1514 |