Learn More
cis-2-Butene-1,4-diol, TRC
Product Code. 30347800
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkode Quantity Förpackningsstorlek
30347800 25 g 25g
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 30347800 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCB68991525G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material cis-2-Butene-1,4-diol
CAS 6117-80-2
Molecular Formula C4H8O2
Quantity 25 g
Synonym (Z)-2-Butene-1,4-diol, cis-2-Butene-1,4-diol, (2Z)-2-Butene-1,4-diol, (Z)-1,4-Dihydroxy-2-butene, (Z)-2-Buten-1,4-diol, (Z)-2-Butene-1,4-diol, cis-1,4-Dihydroxy-2-butene, cis-2-Butene-1,4-diol
InChI Formula InChI=1S/C4H8O2/c5-3-1-2-4-6/h1-2,5-6H,3-4H2/b2-1-
SMILES OC\C=C/CO
IUPAC Name (Z)-but-2-ene-1,4-diol
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Formula Weight 88.0524