Få mere at vide
cis-2-buten-1,4-diol, TRC
Artikelnummer. 30347800
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30347800 25 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30347800 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68991525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-2-Butene-1,4-diol
CAS 6117-80-2
Molekylær formel C4H8O2
Mængde 25 g
Synonym (Z)-2-Butene-1,4-diol, cis-2-Butene-1,4-diol, (2Z)-2-Butene-1,4-diol, (Z)-1,4-Dihydroxy-2-butene, (Z)-2-Buten-1,4-diol, (Z)-2-Butene-1,4-diol, cis-1,4-Dihydroxy-2-butene, cis-2-Butene-1,4-diol
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c5-3-1-2-4-6/h1-2,5-6H,3-4H2/b2-1-
SMIL OC\C=C/CO
IUPAC navn (Z)-men-2-ene-1,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 88.11
Formel vægt 88.0524