Få mere at vide
cis-2-(Boc-amino)cyclopropanemethanol, 97%
Artikelnummer. 15459268
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459268 250 mg 250mg
15449268 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62795.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 170299-61-3 | C9H17NO3 | 187.239 g/mol
cis-2-(Boc-amino)cyclopropanmethanol anvendes som mellemprodukt til kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
cis-2-(Boc-amino)cyclopropanmethanol anvendes som mellemprodukt til kemisk forskning.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 170299-61-3
Molekylær formel C9H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 187.239
MDL nummer MFCD03844611
InChI nøgle OCKKMJSVLVALMF-RNFRBKRXSA-N
Synonym tert-butyl cis-2-hydroxymethyl cyclopropylcarbamate, cis-1-boc-amino-2-hydroxymethyl cyclopropane, tert-butyl cis-2-hydroxymethyl-cyclopropylcarbamate, tert-butyl 1r,2s-2-hydroxymethyl cyclopropyl carbamate, 2-methyl-2-propanyl 1r,2s-2-hydroxymethyl cyclopropyl carbamate, tert-butyl n-1r,2s-2-hydroxymethyl cyclopropyl carbamate, carbamic acid, 2-hydroxymethyl cyclopropyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1r, carbamic acid, 2-hydroxymethyl cyclopropyl-, 1,1-dimethylethyl ester, cis
PubChem CID 24720933
IUPAC navn tert-butyl N-[(1R,2S)-2-(hydroxymethyl)cyclopropyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CC1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-2-(Boc-amino)cyclopropanemethanol
Mængde 250 mg
Formel vægt 187.23
Procent renhed 97%