Få mere at vide
cis-2-(Benzyloxycarbonylamino)cyclobutanecarboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 15417296
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15417296 250 mg 250mg
15407296 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417296 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62329.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 685508-28-5 | C13H15NO4 | 249.266 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 685508-28-5
Molekylær formel C13H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 249.266
MDL nummer MFCD03844615
InChI nøgle ZNRUEEQIUVKKBL-MNOVXSKESA-N
Synonym cis-2-benzyloxycarbonylaminocyclobutane-carboxylic acid, cis-2-bocamino cyclobutanecarboxylic acid, cis-2-cbz-amino cyclobutane-1-carboxylic acid, 2beta-benzyloxycarbonylamino cyclobutane-1beta-carboxylic acid, 1r,2s-2-benzyloxy carbonyl amino cyclobutane-1-carboxylic acid
PubChem CID 68498468
IUPAC navn (1R,2S)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)cyclobutan-1-carboxylsyre
SMIL C1CC(C1C(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-2-(Benzyloxycarbonylamino)cyclobutanecarboxylic acid
Mængde 250 mg
Formel vægt 249.26
Procent renhed 97%