Få mere at vide
cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31432574
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31432574 5 g
31424094 1 g
31421852 100 mg
31416076 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31432574 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1215645g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
CAS 6936-47-6
Molekylær formel C6H14ClNO
MDL nummer MFCD00143981
Mængde 5 g
SMIL Cl[H].N[C@H]1CCCC[C@H]1O
Molekylvægt (g/mol) 151.63
Procent renhed 95%