Få mere at vide
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid, 98+%
Artikelnummer. 10093450 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10093450 500 mg 500mg
10607484 2 g 2g
11925351 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10093450 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 277745000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 37910-65-9 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37910-65-9
MDL nummer MFCD00143982
InChI nøgle JWYOAMOZLZXDER-UHNVWZDZSA-N
Synonym 1r,2s-2-aminocyclopentanecarboxylic acid, cispentacin, cis-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid, --cispentacin, cis-pentacin, antibiotic fr 109615, 1r,2s-2-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,2s-cispentacin, +/--cispentacin, cispentacin,-
PubChem CID 73305
IUPAC navn (1R,2S)-2-aminocyclopentan-1-carboxylsyre
SMIL C1CC(C(C1)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Smeltepunkt 218,0 °C til 220,0 °C
Navn note 98+%
Analyseprocentområde 98+%
Molekylær formel C6H11NO2
Emballage Glasflaske
Molekylvægt (g/mol) 129.159
Mængde 500 mg
Formel vægt 129.16
Procent renhed ≥98%