Få mere at vide
cis-2,6-Lupetidine, TRC
Artikelnummer. 30474855
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30474855 10 g -
30482132 2.5 g 2.5g
30475654 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30474855 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL47801010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 766-17-6
Molekylær formel C7H15N
Molekylvægt (g/mol) 113.2
Synonym (2R,6S)-rel-2,6-Dimethylpiperidine, cis-2,6-Dimethylpiperidine, (2R,6S)-2,6-Dimethylpiperidine, meso-2,6-Lupetidine, rel-(2R,6S)-2,6-Dimethylpiperidine
IUPAC navn (2R,6S)-2,6-dimethylpiperidine
SMIL C[C@@H]1CCC[C@H](C)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-2,6-Lupetidine
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H15N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h6-8H,3-5H2,1-2H3/t6-,7+
Formel vægt 113.1204