Få mere at vide
cis-2,6-Dimethylpiperidine, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-119590 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
250 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
250g
5g
Artikelnummer. 10316700
Brand: Thermo Scientific Acros 116680050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 766-17-6
Molekylær formel C7H15N
Molekylvægt (g/mol) 113.2
MDL nummer MFCD00005986
InChI nøgle SDGKUVSVPIIUCF-KNVOCYPGSA-N
Synonym cis-2,6-dimethylpiperidine, 2r,6s-2,6-dimethylpiperidine, cis-hexahydro-2,6-lutidine, cis-2,6-lupetidine, piperidin, 2e,6e-dimethyl, cis-2,6-dimethyl-piperidine, cis-lupetidine, cis-nanophine, prestwick0_000666, prestwick1_000666
PubChem CID 641768
IUPAC navn (2R,6S)-2,6-dimethylpiperidine
SMIL CC1CCCC(N1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-2, 6-Dimethylpiperidine
Navn note 99%, min. 95% cis-isomer
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 127°C to 128°C
Flammepunkt 11°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.4384 to 1.4404
Mængde 5 g
FN nummer 2733
Beilstein 20, 108
Fieser 02,156
Specifik vægtfylde 0.84
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vægt 113.2
Procent renhed 97+%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-2,6-Dimethylpiperidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.