Få mere at vide
cis-2,6-Dimethylpiperidine, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10326700 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
250 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10326700 100 g Glass bottle 100g
10316700 5 g Glass bottle 5g
10142670 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10326700 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 116681000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 766-17-6
Molekylær formel C7H15N
Molekylvægt (g/mol) 113.2
MDL nummer MFCD00005986
InChI nøgle SDGKUVSVPIIUCF-KNVOCYPGSA-N
Synonym cis-2,6-dimethylpiperidine, 2r,6s-2,6-dimethylpiperidine, cis-hexahydro-2,6-lutidine, cis-2,6-lupetidine, piperidin, 2e,6e-dimethyl, cis-2,6-dimethyl-piperidine, cis-lupetidine, cis-nanophine, prestwick0_000666, prestwick1_000666
PubChem CID 641768
IUPAC navn (2R,6S)-2,6-dimethylpiperidine
SMIL CC1CCCC(N1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-2, 6-Dimethylpiperidine
Navn note 99%, min. 95% cis-isomer
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 127°C to 128°C
Flammepunkt 11°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.4384 to 1.4404
Mængde 100 g
FN nummer 2733
Beilstein 20, 108
Fieser 02,156
Specifik vægtfylde 0.84
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vægt 113.2
Procent renhed 97+%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-2,6-Dimethylpiperidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.