Få mere at vide
cis-2,6-Dimethylpiperazine, 99+%
Artikelnummer. 11342737
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342737 25 g 25g
11332737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15684.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21655-48-1 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21655-48-1
Molekylær formel C6H14N2
Molekylvægt (g/mol) 114.192
MDL nummer MFCD07772435
InChI nøgle IFNWESYYDINUHV-OLQVQODUSA-N
Synonym cis-2,6-dimethylpiperazine, 2r,6s-2,6-dimethylpiperazine, cis-2,6-dimethyl piperazine, 2s,6r-2,6-dimethylpiperazine, cis-2,6-dimethyl-piperazine, piperazine, 2,6-dimethyl-, 2r,6s-rel, 2,6-dimethyl piperazine, 26dmprz, 2,6-dimethylpiperazine #, 2,6-cis-dimethylpiperazine
PubChem CID 6950261
IUPAC navn (2S,6R)-2,6-dimethylpiperazin
SMIL CC1CNCC(N1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-2,6-Dimethylpiperazine
Smeltepunkt 108°C to 111°C
Kogepunkt 162°C
Flammepunkt 45°C (113°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN1325
Beilstein 79881
Formel vægt 114.19
Procent renhed ≥99%