Få mere at vide
cis-2,6-Dimethylmorpholine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-2,6-Dimethylmorpholine |
| CAS | 6485-55-8 |
| Molekylær formel | C6H13NO |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | (2R,6S)-rel-2,6-Dimethylmorpholine, (2R,6S)-2,6-Dimethylmorpholine, (2R,6S)-2,6-Dimethylmorpholine, 2,6-cis-Dimethylmorpholine, cis-(2R,6S)-2,6-Dimethylmorpholine, cis-2,6-Dimethylmorpholine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-7H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+ |
| SMIL | C[C@@H]1CNC[C@H](C)O1 |
| IUPAC navn | (2R,6S)-2,6-dimethylmorpholine |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.07 |
| Formel vægt | 115.0997 |