Få mere at vide
cis-2,6-Dimethylmorpholine, Mikromol™
Beskrivelse
cis-2,6-Dimethylmorpholine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-2,6-Dimethylmorpholine |
| CAS | 6485-55-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | cis-2,6-Dimethylmorpholine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6H13NO |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (2R,6S)-rel-2,6-Dimethylmorpholine, (2R,6S)-2,6-Dimethylmorpholine, (2R,6S)-2,6-Dimethylmorpholine, 2,6-cis-Dimethylmorpholine, cis-(2R,6S)-2,6-Dimethylmorpholine, cis-2,6-Dimethylmorpholine |
| SMIL | C[C@@H]1CNC[C@H](C)O1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.07 |
| Mængde | 100 mg |