Få mere at vide
cis-2,6-dimethylmorpholin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10630035 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10630035 100 g Glasflaske 100g
10084232 25 g Glasflaske 25g
10406963 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10630035 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 371841000
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 6485-55-8 | C6H13NO | 115.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6485-55-8
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.18
MDL nummer MFCD00078428
InChI nøgle HNVIQLPOGUDBSU-OLQVQODUSA-N
Synonym cis-2,6-dimethylmorpholine, 2r,6s-2,6-dimethylmorpholine, 2s,6r-2,6-dimethylmorpholine, unii-vwd860p007, 2,6-dimethylmorpholine, cis, morpholine, 2,6-dimethyl-, cis, 2,6-dimethyl-morpholine, morpholine, 2,6-dimethyl-, 2r,6s-rel, cdmm, pubchem16624
PubChem CID 641500
IUPAC navn (2S,6R)-2,6-dimethylmorpholin
SMIL CC1CNCC(O1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-2, 6-Dimethylmorpholine
Smeltepunkt -85°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9300g/mL
Kogepunkt 140°C to 142°C
Flammepunkt 41°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 2% max. Trans-2,6-dimethylmorpholine (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4450 to 1.447
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 0.93
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible
Viskositet 5.3 mPa.s (20°C)
Formel vægt 115.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-2,6-Dimethylmorpholine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.