Få mere at vide
cis-2,6-dimethylmorpholin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347836
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347836 10 g 10g
11357836 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13007.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6485-55-8 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6485-55-8
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.176
MDL nummer MFCD00078428
InChI nøgle HNVIQLPOGUDBSU-OLQVQODUSA-N
Synonym cis-2,6-dimethylmorpholine, 2r,6s-2,6-dimethylmorpholine, 2s,6r-2,6-dimethylmorpholine, unii-vwd860p007, 2,6-dimethylmorpholine, cis, morpholine, 2,6-dimethyl-, cis, 2,6-dimethyl-morpholine, morpholine, 2,6-dimethyl-, 2r,6s-rel, cdmm, pubchem16624
PubChem CID 641500
IUPAC navn (2S,6R)-2,6-dimethylmorpholin
SMIL CC1CNCC(O1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-2,6-Dimethylmorpholine
Smeltepunkt -85°C
Tæthed 0.935
Kogepunkt 146°C to 147°C
Flammepunkt 48°C (118°F)
Brydningsindeks 1.446
Mængde 10 g
FN nummer UN1992
Beilstein 878182
Formel vægt 115.18
Procent renhed 97%