Få mere at vide
cis-2,3-epoxybutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Bruges i den enantioselektive methanolyse.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Bruges i den enantioselektive methanolyse.
Opløselighed
Opløselig i vand, 2,848e+004 mg/L.
Bemærk
Fugt Sensitive.Store et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar den væk fra stærke oxiderende stoffer og fugt. Opbevar ved 4 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-2,3-Epoxybutane |
| Smeltepunkt | -84 °C |
| Tæthed | 0.826 |
| Kogepunkt | 60 °C til 61 °C |
| Flammepunkt | −21 °C (−5 °F) |
| Brydningsindeks | 1.383 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3271 |
| Beilstein | 79770 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, 2,848e +004 mg/L. |
| Vis mere |