Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-2, 3-Epoxybutane |
| Navn note | 97% |
| Smeltepunkt | -84 °C til 83 °C |
| Farve | Brun til hvid eller lilla |
| Tæthed | 0.8260g/mL |
| Kogepunkt | 60,0 °C til 61,0 °C |
| Flammepunkt | −21,7 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (korrigeret for H2O) (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |