missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(4H-1,2,4-triazol-4-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(4H-1,2,4-triazol-4-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol |
| CAS | 84499-45-6 |
| Molekylær formel | C13H13Cl2N3O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2R,4S)-rel-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(4H-1,2,4-triazol-4-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13Cl2N3O3/c14-9-1-2-11(12(15)3-9)13(6-18-7-16-17-8-18)20-5-10(4-19)21-13/h1-3,7-8,10,19H,4-6H2/t10-,13-/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@@H]1O[C@](C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)(CN3C=NN=C3)OC1 |
| IUPAC navn | ((2R,4S)-2-((4H-1,2,4-triazol-4-yl)methyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl)methano |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.17 |
| Formel vægt | 329.03 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?