Få mere at vide
cis-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-4-yl-methyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl Methanesulfonat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-4-yl-methyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl Methanesulfonate |
| CAS | 103661-14-9 |
| Molekylær formel | C14 H15 Cl2 N3 O5 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Itraconazole Impurity 16 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15Cl2N3O5S/c1-25(20,21)23-6-11-5-22-14(24-11,7-19-8-17-18-9-19)12-3-2-10(15)4-13(12)16/h2-4,8-9,11H,5-7H2,1H3/t11-,14+/m1/s1 |
| SMIL | CS(=O)(=O)OC[C@H]1CO[C@@](Cn2cnnc2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl |
| IUPAC navn | [(2R,4R)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-4-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methylmetansulfonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 408.257 |
| Formel vægt | 407.011 |