Få mere at vide
cis-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-4-yl-methyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl Methanesulfonat, TRC
Artikelnummer. 30373845
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Artikelnummer. Mængde
30373845 2.5 mg
1 options
Artikelnummer. 30373845 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4741832.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-4-yl-methyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl Methanesulfonate
CAS 103661-14-9
Molekylær formel C14 H15 Cl2 N3 O5 S
Mængde 2.5 mg
Synonym Itraconazole Impurity 16
InChI formel InChI=1S/C14H15Cl2N3O5S/c1-25(20,21)23-6-11-5-22-14(24-11,7-19-8-17-18-9-19)12-3-2-10(15)4-13(12)16/h2-4,8-9,11H,5-7H2,1H3/t11-,14+/m1/s1
SMIL CS(=O)(=O)OC[C@H]1CO[C@@](Cn2cnnc2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
IUPAC navn [(2R,4R)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-4-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methylmetansulfonat
Molekylvægt (g/mol) 408.257
Formel vægt 407.011