Få mere at vide
cis-13-Docosenamide (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Plastic additive 21 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H43NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3,(H2,23,24)/b10-9- |
| Formel vægt | 337.3345 |