Få mere at vide
cis-10-Pentadecenoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-10-Pentadecenoic Acid |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h5-6H,2-4,7-14H2,1H3,(H,16,17)/b6-5- |
| Formel vægt | 240.2089 |