Få mere at vide
cis-10-hydroxy Nortriptylin, TRC
Artikelnummer. 30006867
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30006867 2.5 mg 2.5mg
30004334 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006867 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9488152.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 47132-19-4
Molekylær formel C19 H21 N O
Molekylvægt (g/mol) 279.38
Synonym 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol, 10,11-dihydro-5-[3-(methylamino)propylidene]-, (5Z)-5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol, 10,11-dihydro-5-[3-(methylamino)propylidene]-, (Z)-, 10-Hydroxy-(Z)-nortriptyline, cis-10-Hydroxynortriptyline, (Z)-10-Hydroxynortriptyline
IUPAC navn (11Z)-11-[3-(methylamino)propyliden]-5,6-dihydrodibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-5-ol
SMIL CNCC\C=C/1\c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-10-Hydroxy Nortriptyline
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21NO/c1-20-12-6-11-16-15-8-3-2-7-14(15)13-19(21)18-10-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19-21H,6,12-13H2,1H3/b16-11-
Formel vægt 279.1623