Få mere at vide
cis-10,11-dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepin, TRC
Artikelnummer. 30004176
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004176 50 mg
30007151 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30004176 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44881550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58955-94-5
Molekylær formel C15H14N2O3
Molekylvægt (g/mol) 270.28
Synonym 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10,11-dihydroxy-, (10R,11S)-rel-, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10,11-dihydroxy-, cis-, rel-(10R,11S)-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, CGP 5924, cis-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepine, cis-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine, cis-Carbamazepine-10,11-dihydro-10,11-dihydroxide
IUPAC navn (5S,6R)-5,6-dihydroxy-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid
SMIL NC(=O)N1c2ccccc2[C@H](O)[C@H](O)c3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14N2O3/c16-15(20)17-11-7-3-1-5-9(11)13(18)14(19)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14,18-19H,(H2,16,20)/t13-,14+
Formel vægt 270.1004
Procent renhed >95%