missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

cis-1-Phenyl-2-(phthalimidomethyl)cyclopropanecarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30421314
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421314 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421314 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33600025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale cis-1-Phenyl-2-(phthalimidomethyl)cyclopropanecarboxylic Acid
CAS 69160-56-1
Molekylær formel C19H15NO4
Mængde 25 mg
Synonym cis-2-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]-1-phenyl-cyclopropanecarboxylic Acid, (1R,2S)-rel-2-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]-1-phenyl-cyclopropanecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C19H15NO4/c21-16-14-8-4-5-9-15(14)17(22)20(16)11-13-10-19(13,18(23)24)12-6-2-1-3-7-12/h1-9,13H,10-11H2,(H,23,24)/t13-,19+/m0/s1
SMIL OC(=O)[C@]1(C[C@H]1CN2C(=O)c3ccccc3C2=O)c4ccccc4
IUPAC navn (1S,2R)-2-[(1,3-dioxoisoindol-2-yl)methyl]-1-phenylcyclopropane-1-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 321.33
Formel vægt 321.1001
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.