Få mere at vide
cis-1-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic Anhydride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-1-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic Anhydride |
| CAS | 14679-27-7 |
| Molekylær formel | C9H12O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | cis-Hexahydro-3a-methyl-1,3-isobenzofurandione |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O3/c1-9-5-3-2-4-6(9)7(10)12-8(9)11/h6H,2-5H2,1H3/t6-,9+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CCCC[C@@H]1C(=O)OC2=O |
| IUPAC navn | (3aS,7aS)-7a-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-3aH-2-benzofuran-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.19 |
| Formel vægt | 168.0786 |