missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
cis-1-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-1-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic Acid |
| CAS | 76704-91-1 |
| Molekylær formel | C9H14O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | rel-(1R,2S)-1-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic Acid, (1R,2S)-rel-1-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O4/c1-9(8(12)13)5-3-2-4-6(9)7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t6?,9-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]1(CCCCC1C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (1R)-1-methylcyclohexane-1,2-dicarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.21 |
| Formel vægt | 186.0892 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?