Få mere at vide
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene |
| CAS | 64724-29-4 |
| Molekylær formel | C16H34OSn |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (Z)-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene, Tributyl((Z)-2-ethoxyvinyl)stannane, cis-Tributyl(2-ethoxyvinyl)stannane, (Z)-Tributyl(2-ethoxyvinyl)stannane |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7O.3C4H9.Sn/c1-3-5-4-2;3*1-3-4-2;/h1,3H,4H2,2H3;3*1,3-4H2,2H3; |
| SMIL | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)/C=C\OCC |
| IUPAC navn | (Z)-tributyl(2-ethoxyvinyl)stannane |
| Molekylvægt (g/mol) | 361.15 |
| Formel vægt | 362.16 |