Få mere at vide
cis-1-Ethoxy-2-(tri-n-butylstannyl)ethylene, 94%
Artikelnummer. 15468077
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15468077 5 g 5g
15458077 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15468077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51258.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 64724-29-4 | C16H34OSn | 361.157 g/mol
cis-1-Ethoxy-2-(tri-n-butylstannyl)ethylen anvendes i vid udstrækning i farmaceutisk forskning og som reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
cis-1-Ethoxy-2-(tri-n-butylstannyl)ethylen er meget udbredt i farmaceutisk forskning og som reagens.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
cis-1-Ethoxy-2-(tri-n-butylstannyl)ethylen skal opbevares på et køligt, tørt sted og skal forsegles ordentligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64724-29-4
Molekylær formel C16H34OSn
Molekylvægt (g/mol) 361.157
MDL nummer MFCD07787391
InChI nøgle WARKYKQCOXTIAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-1-ethoxy-2-tributylstannyl ethene, tributyl z-2-ethoxyvinyl stannane, tributyl z-2-ethoxyethenyl stannane, tributyl-z-2-ethoxyethenyl stannane, z-tributyl 2-ethoxyvinyl stannane, cis-1-ethoxy-2-tri-n-butylstannyl ethylene, cis-tributyl 2-ethoxyethenyl stannane, tributyl-z-2-ethoxyvinyl stannane, z-1-ethoxy-2-tributylstannyl ethylene
PubChem CID 5706773
IUPAC navn tributyl-[(Z)-2-ethoxyethenyl]stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=COCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-1-Ethoxy-2-(tri-n-butylstannyl)ethylene
Smeltepunkt 84°C to 87°C
Tæthed 1.082
Mængde 5 g
FN nummer UN2788
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 361.15
Procent renhed 94%