missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
cis-1-Chloro-1,5-hexadiene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-1-Chloro-1,5-hexadiene |
| CAS | 27934-74-3 |
| Molekylær formel | C6H9Cl |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (Z)-1-Chloro-1,5-hexadiene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2,5-6H,1,3-4H2/b6-5- |
| SMIL | C=CCC/C=C\Cl |
| IUPAC navn | (1Z)-1-chlorohexa-1,5-diene |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.59 |
| Formel vægt | 116.0393 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?