Få mere at vide
Cis-1-Bromo-2-ethoxyethylene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-1-Bromo-2-ethoxyethylene |
| CAS | 23521-49-5 |
| Molekylær formel | C4 H7 Br O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | cis-1-Bromo-2-ethoxyethene |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7BrO/c1-2-6-4-3-5/h3-4H,2H2,1H3/b4-3- |
| SMIL | CCO\C=C/Br |
| IUPAC navn | (Z)-1-bromo-2-ethoxy-ethylene |
| Molekylvægt (g/mol) | 151 |
| Formel vægt | 149.968 |