Få mere at vide
cis-1-Bromo-1-propene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-1-Bromo-1-propene |
| CAS | 590-13-6 |
| Molekylær formel | C3H5Br |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (Z)-1-Bromo-1-propene, (Z)-1-Propenyl Bromide, cis-1-Propenyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2-3H,1H3/b3-2- |
| SMIL | C\C=C/Br |
| IUPAC navn | (Z)-1-bromoprop-1-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 120.98 |
| Formel vægt | 119.9575 |