missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
cis-1,5-Octadien-3-ol (stabilized with ~1% BHT), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-1,5-Octadien-3-ol |
| CAS | 50306-18-8 |
| Molekylær formel | C8H14O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (5Z)-1,5-Octadien-3-ol, (5Z)-Octa-1,5-dien-3-ol, (Z)-1,5-Octadien-3-ol, (Z)-Octa-1,5-dien-3-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3/b6-5- |
| SMIL | C=CC(O)C/C=C\CC |
| IUPAC navn | (5Z)-octa-1,5-dien-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.2 |
| Formel vægt | 126.1045 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?