Få mere at vide
cis-1,5-Dimethylbicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione, 97%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-1,5-Dimethylbicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione |
| Navn note | 98+% |
| CAS | 21170-10-5 |
| Smeltepunkt | 228.0°C to 230.0°C |
| Farve | White |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Molekylær formel | C10H14O2 |
| MDL nummer | MFCD00003772 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- cis-1,5-Dimethylbicyclo¢3.3.0!octane-3,7-dione
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.