Få mere at vide
cis-1-(4-Methoxybenzyl)-3-hydroxy-5-(3-pyridyl)-2-pyrrolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-1-(4-Methoxybenzyl)-3-hydroxy-5-(3-pyridyl)-2-pyrrolidinone |
| CAS | 359436-86-5 |
| Molekylær formel | C17 H18 N2 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N2O3/c1-22-14-6-4-12(5-7-14)11-19-15(9-16(20)17(19)21)13-3-2-8-18-10-13/h2-8,10,15-16,20H,9,11H2,1H3/t15-,16-/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc(CN2[C@H](C[C@@H](O)C2=O)c3cccnc3)cc1 |
| IUPAC navn | (3R,5R)-3-hydroxy-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.34 |
| Formel vægt | 298.1317 |