Få mere at vide
cis-1,4-diacetoxy-2-buten, 96%
Artikelnummer. 11347846
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347846 50 g 50g
11337846 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347846 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13024.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 25260-60-0 | C8H12O4 | 172,18 g/mol
cis-1,4-Diacetoxy-2-buten anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
cis-1,4-Diacetoxy-2-buten anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25260-60-0
Molekylær formel C8H12O4
Molekylvægt (g/mol) 172.18
MDL nummer MFCD00059339,MFCD00077968
InChI nøgle VZUAUHWZIKOMFC-ARJAWSKDSA-N
Synonym cis-1,4-diacetoxy-2-butene, z-but-2-ene-1,4-diyl diacetate, 2z-but-2-ene-1,4-diyl diacetate, cis-2-butene-1,4-diol diacetate, 2z-4-acetyloxybut-2-enyl acetate, 2z-4-acetyloxy but-2-en-1-yl acetate, cis-1,4-diacetoxy-2-buten, z-1,4-diacetoxy-2-butene, cis-2-buten-1,4-diol diacetate, z-but-2-ene-1,4-diyldiacetate
PubChem CID 643799
IUPAC navn [(Z)-4-acetyloxybut-2-enyl]acetat
SMIL CC(=O)OC\C=C/COC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-1,4-Diacetoxy-2-butene
Tæthed 1.09
Kogepunkt 120°C to 121°C (18 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.4416
Mængde 50 g
Beilstein 1724379
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 172.18
Procent renhed 96%