Få mere at vide
cis-1,4-Diacetoxy-2-butene, 95%
Artikelnummer. 10676620 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10676620 25 mL Glass bottle 25ml
1 options
Artikelnummer. 10676620 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431260250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 25260-60-0 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-1, 4-Diacetoxy-2-butene
CAS 25260-60-0
Farve Colorless
Tæthed 1.0800g/mL
Kogepunkt 222.0°C to 223.0°C
Flammepunkt >113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H12O4
MDL nummer MFCD00059339,MFCD00077968
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.08
Synonym cis-1,4-diacetoxy-2-butene, z-but-2-ene-1,4-diyl diacetate, 2z-but-2-ene-1,4-diyl diacetate, cis-2-butene-1,4-diol diacetate, 2z-4-acetyloxybut-2-enyl acetate, 2z-4-acetyloxy but-2-en-1-yl acetate, cis-1,4-diacetoxy-2-buten, z-1,4-diacetoxy-2-butene, cis-2-buten-1,4-diol diacetate, z-but-2-ene-1,4-diyldiacetate
InChI nøgle VZUAUHWZIKOMFC-ARJAWSKDSA-N
SMIL CC(=O)OC\C=C/COC(C)=O
IUPAC navn [(Z)-4-acetyloxybut-2-enyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 172.18
PubChem CID 643799
Formel vægt 172.18
Procent renhed 95%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-1,4-Diacetoxy-2-butene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.