missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

cis-1,3-O-Benzylidenglycerol, TRC

Artikelnummer. 30339363
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30339363 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30339363 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB27927525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale cis-1,3-O-Benzylideneglycerol
CAS 4141-19-9
Molekylær formel C10 H12 O3
Mængde 25 g
Synonym 1,3-Dioxan-5-ol, 2-phenyl-, cis-, m-Dioxan-5-ol, 2-phenyl-, cis- (8CI), cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol, cis-1,3-O-Benzylideneglycerol, cis-5-Hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxane
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c11-9-6-12-10(13-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2/t9-,10+
SMIL O[C@@H]1CO[C@@H](OC1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-phenyl-1,3-dioxan-5-ol
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Formel vægt 180.0786
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.