Få mere at vide
cis-1,3-dichlorpropen, TRC
Artikelnummer. 30359120
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359120 10 g
30353843 5 g
30357213 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30359120 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC26968010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10061-01-5
Molekylær formel C3 H4 Cl2
Molekylvægt (g/mol) 110.97
Synonym 1-Propene, 1,3-dichloro-, (Z)-, Propene, 1,3-dichloro-, (Z)- (8CI), (1Z)-1,3-Dichloro-1-propene, (Z)-1,3-Dichloro-1-propene, (Z)-1,3-Dichloropropene, cis-1,3-Dichloro-1-propene, cis-1,3-Dichloropropene, cis-1,3-Dichloropropylene, cis-3-Chloroallyl chloride, cis-Telone
IUPAC navn (Z)-1,3-dichloroprop-1-en
SMIL ClC\C=C/Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-1,3-Dichloropropene
Renhedsgrad noter GC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C3H4Cl2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1-
Formel vægt 109.969
Procent renhed >95%