Få mere at vide
cis-1,3-Dichloropropene, TRC
Artikelnummer. 30353843
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353843 5 g
30357213 25 g
30359120 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30353843 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2696805G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10061-01-5
Molekylær formel C3 H4 Cl2
Molekylvægt (g/mol) 110.97
Synonym 1-Propene, 1,3-dichloro-, (Z)-, Propene, 1,3-dichloro-, (Z)- (8CI), (1Z)-1,3-Dichloro-1-propene, (Z)-1,3-Dichloro-1-propene, (Z)-1,3-Dichloropropene, cis-1,3-Dichloro-1-propene, cis-1,3-Dichloropropene, cis-1,3-Dichloropropylene, cis-3-Chloroallyl chloride, cis-Telone
IUPAC navn (Z)-1,3-dichloroprop-1-ene
SMIL ClC\C=C/Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-1,3-Dichloropropene
Renhedsgrad noter GC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H4Cl2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1-
Formel vægt 109.969
Procent renhed >95%