missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
cis-(-)-1,3-Dibenzylhexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-valeric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-(-)-1,3-Dibenzylhexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-valeric Acid |
| CAS | 33607-60-2 |
| Molekylær formel | C24H28N2O3S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | [3aS-(3aalpha,4beta,6aalpha)]-Hexahydro-2-oxo-1,3-bis(phenylmethyl)-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic Acid, (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1,3-bis(phenylmethyl)-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C24H28N2O3S/c27-22(28)14-8-7-13-21-23-20(17-30-21)25(15-18-9-3-1-4-10-18)24(29)26(23)16-19-11-5-2-6-12-19/h1-6,9-12,20-21,23H,7-8,13-17H2,(H,27,28)/t20-,21-,23-/m0/s1 |
| SMIL | OC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@H]2[C@@H]1N(Cc3ccccc3)C(=O)N2Cc4ccccc4 |
| IUPAC navn | 5-[(3aS,4S,6aR)-1,3-dibenzyl-2-oxo-3a,4,6,6a-tetrahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 424.56 |
| Formel vægt | 424.1821 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?