Få mere at vide
cis-1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantantanchlorid, TRC
Artikelnummer. 30138524
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138524 5 g
30133900 10 g
30008868 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138524 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3642305G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51229-78-8
Molekylær formel C9 H16 Cl N4 . Cl
Molekylvægt (g/mol) 251.16
Synonym 3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-(3-chloro-2-propenyl)-, chloride, (Z)-, 3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-[(2Z)-3-chloro-2-propenyl]-, chloride (9CI), 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane deriv., Dowicil 200, cis-1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride, cis-1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantantane chloride, cis-CTAC, Quaternium 15, 3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-[(2Z)-3-chloro-2-propen-1-yl]-, chloride (1:1) (ACI)
IUPAC navn 1-[(Z)-3-chloroprop-2-enyl]-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]dekan; chlorid
SMIL [Cl-].Cl\C=C/C[N+]12CN3CN(CN(C3)C1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-cis-3-Chloroallyl-3,5,7-triaza-1-azonia-adamantane chloride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H16ClN4.ClH/c10-2-1-3-14-7-11-4-12(8-14)6-13(5-11)9-14;/h1-2H,3-9H2;1H/q+1;/p-1/b2-1-;
Formel vægt 250.0752