Få mere at vide
cis-1,3,3-Trichloro-1-propen (cis-trans-blanding, ~70% Z), TRC
Artikelnummer. 30457151
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30457151 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30457151 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7739455MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-1,3,3-Trichloro-1-propene
CAS 2953-50-6
Molekylær formel C3H3Cl3
Mængde 5 mg
Synonym (Z)-1,3,3-Trichloro-1-propene
InChI formel InChI=1S/C3H3Cl3/c4-2-1-3(5)6/h1-3H/b2-1-
SMIL Cl\C=C/C(Cl)Cl
IUPAC navn (Z)-1,3,3-trichloroprop-1-en
Molekylvægt (g/mol) 145.41
Formel vægt 143.93