missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
cis-1,3,3-Trichloro-1-propene (cis-trans mixture, ~70% Z), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-1,3,3-Trichloro-1-propene |
| CAS | 2953-50-6 |
| Molekylær formel | C3H3Cl3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (Z)-1,3,3-Trichloro-1-propene |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3Cl3/c4-2-1-3(5)6/h1-3H/b2-1- |
| SMIL | Cl\C=C/C(Cl)Cl |
| IUPAC navn | (Z)-1,3,3-trichloroprop-1-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.41 |
| Formel vægt | 143.93 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?