Få mere at vide
cis-1,2-cyclohexanedicarboxylanhydrid, 99%
Artikelnummer. 10766391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10766391 250 g Glasflaske 250g
10583701 1 kg Glasflaske 1kg
10157703 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10766391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154032500
CAS: 13149-00-3 | C8H10O3 | 154,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13149-00-3
Molekylær formel C8H10O3
Molekylvægt (g/mol) 154.17
MDL nummer MFCD00005926
InChI nøgle MUTGBJKUEZFXGO-OLQVQODUSA-N
Synonym cis-hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, cis-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, cis-hexahydrophthalic anhydride, unii-b52z7tnv87, cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, hexahydrophthalic anhydride, cis, 3ar,7as-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro-, 3ar,7as-rel, 3ar,7as-hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro-, cis
PubChem CID 641660
IUPAC navn (3aS,7aR)-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dion
SMIL C1CCC2C(C1)C(=O)OC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-1, 2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Smeltepunkt 29,0 °C til 32,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 296,0 °C
Flammepunkt 143 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: hydrolyserer. Andre opløseligheder: blandet med benzen, toluen, acetone, ccl4, kloroform, ethanol, ethylacetat, let opløseligt i petroleumsether
Viskositet 26 mPa (50 °C)
Formel vægt 154.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .