Få mere at vide
cis-1,2-bis(diphenylphosphino)ethylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412888
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412888 1 g 1g
11422888 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11412888 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16859.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 983-80-2 | C26H22P2 | 396.41 g/mol
Mellem i organiske synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Mellemliggende i organiske synteser.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 983-80-2
Molekylær formel C26H22P2
Molekylvægt (g/mol) 396.41
MDL nummer MFCD00003046 MFCD00063219
InChI nøgle NCKJIJSEWKIXAT-DQRAZIAOSA-N
Synonym cis-1,2-bis diphenylphosphino ethylene, z-1,2-bis diphenylphosphino ethene, cis-1,2-bis diphenylphosphino ethene, cis-vinylenebis diphenylphosphine, trans-1,2-bis diphenylphosphinyl ethylene, trans-vinylenebis diphenylphosphine, z-2-diphenylphosphanyl ethenyl diphenylphosphane, dppv, phosphine, trans
PubChem CID 2733415
SMIL C(=C\P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)\P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene
Smeltepunkt 122°C to 126°C
Mængde 1 g
Beilstein 757792
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn [(1Z)-2-(diphenylphosphanyl)ethenyl]diphenylphosphan
Formel vægt 396.41
Procent renhed 97%