Få mere at vide
cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalimid, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10625382 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10625382 100 g Plastflaske 100g
10615382 5 g Glasflaske 5g
10091590 250 g Plastflaske 250g
10331144 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10625382 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138231000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1469-48-3
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.16
MDL nummer MFCD00005880
InChI nøgle CIFFBTOJCKSRJY-OLQVQODUSA-N
Synonym cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalimide, cis-3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-isoindole-1,3 2h-dione, cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, cis-tetrahydrophthalimide, unii-es57d28o1u, 4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, cis, cis-.delta.4-tetrahydrophthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, cis, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 3ar,7as-rel, 3ar,7as-3a,4,7,7a-tetrahydroisoindole-1,3-dione
PubChem CID 92888
IUPAC navn (3aR,7aS)-3a,4,7,7a-tetrahydroisoindol-1,3-dion
SMIL C1C=CCC2C1C(=O)NC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
Navn note 96%
Smeltepunkt 131,0 °C til 138,0 °C
Farve Beige til brun-gul eller gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96%
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Formel vægt 151.16
Procent renhed 96%
Fysisk form Pulver eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.