Få mere at vide
cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalimid, 96 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide |
| Navn note | 96% |
| Smeltepunkt | 131.0°C to 138.0°C |
| Farve | Beige til brun-gul eller gul |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 151.16 |
| Procent renhed | 96% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H332-Farlig ved indånding.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.