Få mere at vide
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide-3,3,4,5,6,6-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide-3,3,4,5,6,6-d6 |
| CAS | 203578-24-9 |
| Molekylær formel | C8 D6 H3 N O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide D6 (3,3,4,5,6,6-D6), 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione-4,5,6,7-d4','3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-d2-','(3aR,7aS)-rel-, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione-4,5,6,7-d4','3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-d2-','cis- (ZCI) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)/t5-,6+/i1D,2D,3D2,4D2 |
| SMIL | [2H]C1=C([2H])C([2H])([2H])[C@H]2[C@H](C(=O)NC2=O)C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | rac-(3aR,7aS)-4,4,5,6,7,7-hexadeuterio-3a,7a-dihydroisoindole-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.2 |
| Formel vægt | 157.101 |