Få mere at vide
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10347240 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1kg; Plastic bottle
Artikelnummer.
10347240 1kg; Plastic bottle
1 options
Artikelnummer. 10347240 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159720010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride
CAS 935-79-5
Smeltepunkt 98°C to 102°C
Farve White
Tæthed 156g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastic bottle
Molekylær formel C8H8O3
MDL nummer MFCD00005916
Mængde 1 kg
Beilstein 17, 462
Synonym cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3ar,7as-rel-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione, unii-w9q4666nos, cis-3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 3ar,7as-rel, 1,3-isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, cis, 3ar,7as-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione, tetrahydrophthalic anhydride, cis, 3as,7ar-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione
InChI nøgle KMOUUZVZFBCRAM-OLQVQODUSA-N
SMIL C1C=CCC2C1C(=O)OC2=O
IUPAC navn (3aS,7aR)-3a,4,7,7a-tetrahydro-2-benzofuran-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 152.149
PubChem CID 98495
Formel vægt 152.15
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Flakes